Learn More
Solution de nitrate d'argent 0,05M (0,05N), NIST Solution standard prête à l'emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Nom IUPAC | nitrate d’argent(1+) |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Quantité | 2.5 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrate 0.05M
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate