Learn More
Solution de nitrate d’argent 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit 10745911 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
Conditionnement:
1 AMP
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10745911 1 ampoule 1 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10745911 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7330C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Synonyme caustique lunaire, acide nitrique, sel d'argent (I), mononitrate d’argent, nitrate d'argent (I), nitrate d’argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol, silvernitrate
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC silver(1+) nitrate
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI : 32130
Conditionnement Ampoule
pH 5.4 à 6.4
Quantité 1 ampoule
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver (I) nitrate solution 0.1M (0.1N) volumetric analysis Concentrated Volumetric Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate