Learn More
Silver Nitrate Solution, volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N), Solstice
Code produit 15613570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
2L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15613570 500 mL Bouteille en plastique 500mL
15603570 2 L Bouteille en plastique 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15613570 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 319430500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Volumetric, 0.1 M AgNO3 (0.1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate Solution
Point de fusion <0°C
Note relative au nom Volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N)
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 169.87g/mol
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 1.015g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air)