Learn More
Oxyde d’argent, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11438822 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 11438822
Marque: Fisher Chemical S/1320/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 20667-12-3
Formule moléculaire Ag2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.74
Numéro MDL MFCD00003404
Clé InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spécification
Couleur Noir
Forme physique Solide en poudre
Quantité 10 g
Poids de la formule 231.74g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver(I) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.