Learn More
Phosphate d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10157610
Marque: Thermo Scientific Acros 419370250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver phosphate
Point de fusion 849°C
Note relative au nom 98%
CAS 7784-09-0
Couleur Vert-jaune à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule moléculaire Ag3O4P
Formule linéaire Ag3PO4
Numéro MDL MFCD00014148
Merck Index 15, 8664
Synonyme trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: slightly sol in dil acetic acid,freely sol in dil nitric acid,in ammonia,,ammonium carbonate,also in alkali cyanides and,thiosulfates
Clé InChI FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Triargent ; phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
CID PubChem 159913
Poids de la formule 418.57
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.