Learn More
Poudre d’argent, mailles de -120+325, atomisée, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15456745
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15456745
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045097.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver powder
Quantité 25 g
Dimensions de la maille −120+325 Mesh
Odeur Characteristic
Granulométrie up to 10% variance on size
Forme Poudre atomisée
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Pourcentage de pureté 99%