Learn More
Lingot d’argent, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320188
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11320188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042924.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver slug is used in thermal evaporation and electrodes (Schottky diode and fast diode).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Quantité 5 g
Odeur Characteristic
Poids ≈0.26g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.99%