Learn More
Solution étalon d’argent, pour AAS, 1 mg/ml d’Ag dans 0,5 N de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10174400 100 ml 100mL
10226540 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196301000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Liquide
Formule moléculaire AgNO3
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00003414
Couleur Incolore
Point de fusion -3.0°C
Merck Index 15, 8657
Point d’ébullition 101.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 107.87
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid