Learn More
Solution étalon d’argent, pour AAS, 1 mg/ml d’Ag dans 0,5 N de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10226540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10226540
Marque: Thermo Scientific Acros 196305000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Liquide
Formule moléculaire AgNO3
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00003414
Couleur Incolore
Point de fusion -3.0°C
Merck Index 15, 8657
Point d’ébullition 101.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 107.87
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Silvernitrate