Learn More
Sulfadiazine d’argent, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15579493 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15579493 25 g 25g
15569493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15579493 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459650250
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22199-08-2
Formule moléculaire C10H9AgN4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 357.14
Clé InChI UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfadiazine, sulfadiazine silver, flamazine, silver sulphadiazine, silvadene, sulfadiazine silver salt, dermazin, thermazene, silver sulfadiazinate, sulfadiazine, silver
CID PubChem 441244
ChEBI CHEBI:9142
Nom IUPAC Argent ; (4-aminophényl)sulfonyl-pyrimidine-2-ylazanide
SMILES C1=CN=C(N=C1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver sulfadiazine
Point de fusion 285.0°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 357.14
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulfadiazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.