Learn More
Sulfadiazine d'argent, Mikromol™
Description
Sulfadiazine d'argent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver Sulfadiazine |
| CAS | 22199-08-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver Sulfadiazine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H9 N4 O2 S . Ag |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]- |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2 |
| Nom IUPAC | argent ;(4-aminophényl)sulfonyl-pyrimid-2-ylazanide |
| Afficher plus |