Learn More
Sulfate d’argent, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783884 500 g Flacon en verre 500g
10174930 10 g Flacon en verre 10g
10606622 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209475000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Numéro MDL MFCD00003407
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1085.0°C
Nom chimique ou matériau Silver sulfate
Point de fusion 652.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15, 8668
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh,nitric acid and sulfuric acid,insoluble in alcohol
Poids de la formule 311.79
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.84g/mL