Learn More
Sulfate d'argent, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 11448822 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11448822 500 g Flacon en verre ambré 500g
10090340 25 g Cuve en verre 25g
10774381 100 g Cuve en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448822 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/1400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Numéro MDL 3407
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC acide sulfurique disilver(1+)
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1085°C
Point de fusion 652°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 311.79g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.