Learn More
Sulfate d’argent, pur, 10 g/l dans de l’acide sulfurique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver sulfate |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 10g/L Solution in Sulfuric Acid |
| CAS | 10294-26-5, 7664-93-9 |
| Formule moléculaire | Ag2H2O4S |
| Formule linéaire | Ag2SO4 |
| Numéro MDL | MFCD00003407 |
| Fieser | 01,1015; 03,254; 04,435 |
| Densité | 1.8400g/mL |
| Merck Index | 15, 8668 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.