Learn More
Sulfate d’argent, puriss., Honeywell Fluka™
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver Sulfate |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | Ag2SO4 |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de la formule | 311.8g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | puriss. |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | Plastic Bottle |