Learn More
Solution de sulfate d’argent, 5 % (p/v) (d=1,84) dans l’acide sulfurique, pour la DCO, Fisher Chemical
Code produit 10030230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10030230 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10030230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7410/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Incolore
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Numéro MDL 3407
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de diargent
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
CID PubChem 159865
Poids de la formule 311.79g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
pH 1
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.