Learn More
Solution de sulfate d’argent-acide sulfurique, solution volumétrique, pour la détermination de la DCO conformément à la norme DIN 38409, partie 41, Honeywell Fluka™
Code produit 15614320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15614320 2.5 L 2.50L
15604320 1 L 1L
15634320 6 x 1 L 6 pièces
15624320 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15614320 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 346292.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solution volumétrique, pour la détermination de la DCO conformément à la norme DIN 38409, partie 41
  • Les solutions sont préparées avec des matières premières qui respectent, voire dépassent, les exigences de l’American Chemical Society
  • Lorsqu’il n’existe aucune spécification ACS, des produits chimiques de la plus haute pureté disponible sont utilisés
  • Toutes les solutions aqueuses sont préparées à l’aide d’eau déionisée de haute pureté qui répond aux exigences ASTM de type 1 relatives à l’eau de qualité réactif
  • Les dossiers de production et de contrôle de la qualité sont rigoureusement tenus à jour pour assurer la traçabilité des matières premières
  • Toutes les solutions sont garanties conformes aux spécifications des étiquettes
  • Toutes les étiquettes de solution respectent, voire dépassent, toutes les réglementations ISO, DOT et OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN3264
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate