Learn More
Sulfate d’argent, TRC
Code produit 30240550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240550 50 g 50g
30240652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS46506050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 311.8
Synonyme Disilver Monosulfate, Disilver Sulfate, Disilver(1+) Sulfate, Silver SulfateSilver Sulfate (Ag2SO4), Sulfuric Acid Disilver Salt, Sulfuric Acid Silver Salt (1:2);
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Sulfate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Poids de la formule 309.7619