Learn More
Adhésif conducteur à deux parties en argent, EXP. Résine XX/XX et durcisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049112
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 11362028
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012942.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un époxy conducteur qui relie efficacement au métal, à la céramique, aux plastiques, au verre et au graphite
A conductive epoxy which bonds well to metal, ceramics, plastics, glass and graphite
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Durée de conservation limitée, 60 jours à compter de la date d’expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver two part conductive adhesive
Note relative au nom EXP. x X/XX Resin and Hardener
Quantité 1 g
Numéro MDL MFCD00003397