Learn More
Fil d’argent, 0,5 mm (0,02 ) de diamètre, Premion™, 99,9985 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357127
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
Code produit. Quantité unitSize
11357127 5 m 5m
11367127 1 m 1m
11347127 25 m 25m
3 options
Code produit. 11357127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011469.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Forme : Env. 2,06 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Quantité 5 m
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre