Learn More
Fil d’argent, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, recuit, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301279
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Conditionnement:
1000cm
250cm
50cm
Code produit. 11301279
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011435.BW
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver wire
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 50 cm
Odeur Characteristic
Poids ≈32.94g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%