Learn More
Thermo Scientific™ Solvants de qualité silylation
Code produit. 11556661 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Composants standard:
Acétonitrile
Diméthylformamide (DMF)
Diméthylsulfoxyde (DMSO)
Pyridine
Tétrahydrofurane
Conditionnement:
1 pièce
50mL
Code produit. 11556661
Marque: Thermo Scientific™ TS27860
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles.
Utilisez des solvants de qualité silylation Thermo Scientific™ spécialement fabriqués et conditionnés afin de répondre aux besoins rigoureux de silylation et d’autres réactions de dérivatisation sensibles. Ils sont purifiés, séchés et conditionnés sous azote dans des flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ pratiques et ils sont fournis avec des septa en élastomère afin d’offrir un accès immédiat à l’échantillon sans exposition à l’humidité et à l’oxygène. Utilisez des solvants polaires (acétonitrile, diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, pyridine, tétrahydrofurane) afin de faciliter les réactions ; des solvants organiques apolaires peuvent être utilisés, mais ils n’accéléreront pas la vitesse de réaction.
Utilisation recommandée
Évitez l’eau ou l’alcool car les réactifs TMS réagissent avec l’hydrogène actif.
Évitez les cétones énolisables.
Utilisez le diméthylformamide pour les stéroïdes et d’autres grosses molécules.
Utilisez le diméthylsulfoxyde pour préparer les dérivés TMS des alcools tertiaires et de certains composés à faible solubilité dans d’autres solvants de silylation.
La pyridine est un excellent solvant et milieu de réaction pour les réactions MS et est un accepteur de HCI dans des réactions impliquant des organochlorosilanes.
D’autres solvants couramment utilisés comprennent le tétrahydrofurane et l’acétonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Inflammable, nocif, irritant
Description de l’article Tétrahydrofurane (THF) ; 50 ml
Composants standard Tétrahydrofurane
Concentration standard 98 à 100%
Stockage Température ambiante