missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simeprevir, MedChemExpress

Code produit. 16413738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16413738

Marque: Medchem Express HY10241

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Simeprevir (TMC435; TMC435350) is an oral, potent and highly specific hepatitis C virus (HCV) NS3/4A protease inhibitor with a Ki of 0.36 nM.

Simeprevir inhibits HCV replication with an EC50 of 7.8 nM. Simeprevir also potently suppresses SARS-CoV-2 replication and synergizes with Remdesivir. Simeprevir inhibits the main protease (Mpro) and the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) of SARS-CoV-2, and also modulates host immune responses.

Spécification

Nom chimique ou matériau Simeprevir
Forme physique Solid
CAS 923604-59-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H47N5O7S2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme TMC435 TMC435350
Informations sur la solubilité DMSO : 14.29 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C)C2=C(C(O[C@H]3C[C@@H](C(N(C)CCCC/C=C\[C@H](C4)[C@]4(C(NS(=O)(C5CC5)=O)=O)N6)=O)[C@H](C6=O)C3)=CC(C7=NC(C(C)C)=CS7)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 749.94
Poids de la formule 749.94
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis