Learn More
Motic™ Coulisseau à fond noir simple (de 10X à 40X)
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscope composé vertical séries BA210 et BA310
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Améliore le contraste
- De 10X à 40X
- Pour une utilisation avec n’importe quel microscope de la série BA
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Spécification
| Type | Coulisseau à fond noir simple |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope composé vertical séries BA210 et BA310 |
| Quantité | 1 de chaque |