Learn More
VITLAB™ Distributeur Simplex™
Click to view available options
Volume (métrique):
5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Distributeurs Genius™ et Simplex™
• Volume de 0,25 jusqu'à 100mL
• Excellente résistance chimique
• Autoclavable sans démontage
• Justesse: ±0,5% (0,6% pour 0,25-2,5mL)
• Répétabilité: < 0,1%
• Matériaux en contact avec le liquide
• PTFE, PFA, FEP, verre borosilicaté, platine-iridium
• Les distributeurs 2,5; 5 et 10mL se vissent directement sur tout flacon GL32 et sont
• Les distributeurs 25, 50 et 100mL se vissent directement sur tout flacon GL45 et sont
• Distributeur Simplex™
• Pour l'ajout des 15mL de solution d'acide sulfurique - sulfate d'argent
• Pour l'ajout des 5mL de dichromate de potassium
• Distributeur Simplex
• Inclus avec certificat de conformité à la norme DIN EN ISO 8655-3
• Volume de 0,25 jusqu'à 100mL
• Excellente résistance chimique
• Autoclavable sans démontage
• Justesse: ±0,5% (0,6% pour 0,25-2,5mL)
• Répétabilité: < 0,1%
• Matériaux en contact avec le liquide
• PTFE, PFA, FEP, verre borosilicaté, platine-iridium
• Les distributeurs 2,5; 5 et 10mL se vissent directement sur tout flacon GL32 et sont
• Les distributeurs 25, 50 et 100mL se vissent directement sur tout flacon GL45 et sont
• Distributeur Simplex™
• Pour l'ajout des 15mL de solution d'acide sulfurique - sulfate d'argent
• Pour l'ajout des 5mL de dichromate de potassium
• Distributeur Simplex
• Inclus avec certificat de conformité à la norme DIN EN ISO 8655-3
Spécification
Spécification
| Précision | ≤ ± 0,5 % |
| Type de produit | Distributeur |
| Certifications/Conformité | DIN EN 285, marquage DE-M |
| Volume (métrique) | 5 à 50 ml |