Learn More
Vitlab™ Distributeur fixe Simplex II
Code produit. 15610925
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15610925
Marque: Vitlab™ 1622502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur fixe Vitlab™ Simplex II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
  • Distributeur adaptable sur flacons à volume fixe
  • Le piston à déplacement direct agrémenté d’un joint large en PFA empêche la formation de cristaux
  • Bouchon de ventilation vissable pour faciliter le raccordement d’un tube de séchage
  • La vanne de décharge vissable est équipée d’une ampoule de sécurité supplémentaire et vient fermer le canal de dosage si le tube de distribution n’est pas installé, de sorte qu’aucun milieu ne peut s’échapper
  • Équipé d’un piston à déplacement positif et d’une bague d’étanchéité en plastique fluoré (PFA) au niveau de la paroi du vérin
  • Le volume nominal allant de 1 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
Spécification
Volume (métrique) 1 mL