Learn More
Simport™ Scientific Moules d’enrobage jetables
Suffisamment économiques pour être jetés après utilisation, mais assez solides pour être réutilisés
Spécification
| Type de produit | Moule d’enrobage |
|---|---|
| Matériau | PVC |
| Profondeur (métrique) | 0,5cm |
| Profondeur (impériale) | 0,196 in |
| Jetable | Oui |
Description
- Le matériau en plastique spécialement formulé offre un excellent échange thermique
- La finition intérieure lisse et les coins arrondis facilitent l’élimination des échantillons
Spécification
| Moule d’enrobage | |
| 0,5cm | |
| Oui | |
| 1000/boîte |
| PVC | |
| 0,196 in | |
| Peuvent être utilisés avec les mêmes styles et types de cassettes et anneaux d’enrobage et offre un excellent échange de chaleur |