Learn More
Simport™ Scientific Cassettes d’enrobage / de traitement de biopsie avec quatre compartiments carrés MICROMESH™
Offrent quatre compartiments carrés de 13 × 12 mm chacun
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle intégral |
|---|---|
| Matériau | Polymère haute densité |
| Angle de la face d’écriture | 45° |
Description
- Hauteur : 6 mm
- Le couvercle et la base ont 1676 ouvertures carrées, optimisant l’échange de liquide et assurant un drainage adéquat
- De grandes fentes antérieures et postérieures dans la cassette et le couvercle garantissent que la cassette s’enfoncera rapidement
- Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet de gagner de l’espace
- Moulés à partir d’un polymère haute densité spécial
- Le couvercle intégré monobloc élimine le besoin de couvercles en acier séparés
- Les couvercles peuvent être ouverts et fermés aussi souvent que nécessaire et se verrouiller en toute sécurité sans danger de perte d’échantillons
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
- Disponibles en 11 couleurs non cytotoxiques, non métalliques et en 3 couleurs fluorescentes
Informations sur la commande
Chaque boîte contient quatre boîtes distributrices de 250 cassettes avec couvercles fermés
Spécification
| Couvercle intégral | |
| Polymère haute densité | |
| 45° |