Learn More
Simport™ Scientific Tubes de transport autostables inviolables
Pour toutes les applications nécessitant un joint inviolable pour une sécurité et une intégrité des échantillons maximales
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Matériau | Polypropylene |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Storage and transportation of biological materials |
Description
- Pour un stockage sécurisé à court et long terme
- Assurent la solidité et la clarté
- Tubes gravés ou non-gradués en polypropylène non toxiques et non stériles
- Présentent des caractéristiques de conception uniques
- Avec filetages externes pour une surface intérieure lisse et uniforme
- Le bouchon offre une conception unique de la bande de franges
- Combinaison d’un système de bouchon inviolable et résistant
- Pour les essais cliniques et les réactifs coûteux dans les kits de diagnostic
- Bouchons vendus séparément
BOUCHONS VENDUS SÉPARÉMENT
Ces tubes de transport uniques intègrent un joint qui doit être cassé afin de l’ouvrir, ce qui laisse une indication visuelle de l’ouverture du flacon.
Spécification
| Autoclavable | |
| Polypropylene | |
| Non-sterile | |
| Storage and transportation of biological materials |