Learn More
Simport™ Scientific Portoirs pour tubes à essai UniRack™ Jr.
Compatible avec tous types de microtubes à bouchon à vis, ou tubes PCR et microtubes à centrifuger quand le portoir est retourné
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| À utiliser avec (équipement) | Cryogenic vials and PCR or microcentrifuge tubes |
| Matériau | Polypropylene |
| Positions | 25 ou 16 |
Description
- Peut contenir jusqu’à 25 tubes en polypropylène ou en polystyrène de dimensions 10 x 75 mm ou 12 x 75 mm
- Compatible avec tous types de microtubes à bouchon à vis de 0,5 à 2 ml
- Peut stocker 16 tubes PCR ou microtubes à centrifuger de 0,2 à 0,5 ml après avoir été retourné
Informations sur la commande
Poignées et épingles d’ancrage non incluses
Spécification
| Not Autoclavable | |
| Cryogenic vials and PCR or microcentrifuge tubes | |
| Polypropylene | |
| 25 ou 16 |