Learn More
Thermo Scientific™ Porte-échantillons monocellulaire pour les spectrophotomètres GENESYS™ et BioMate™ 160
Simplifiez l’échantillonnage grâce à un accès facile
Marque: Thermo Scientific™ 840-277600
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Nous proposons des solutions à cellule unique pour mesurer différents types d’échantillons.
Spécification
Le bouchon pour tubes à essai couvre les tubes à essai jusqu’à 15 cm/6 pouces de hauteur pour permettre des mesures alors que le couvercle du compartiment à échantillons est ouvert. | |
Mesures dans tubes à essai de 6 po de hauteur, en particulier dans les applications d’extraction du charbon et agricoles. | |
Tubes et flacons hauts (couvercle ouvert) | |
Nécessite le support de tubes à essai 840-277500 |
Bouchon pour tubes à essai | |
Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | |
Un bouchon pour fermer un grand tube à essai. |