Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M monocanaux
GREENER_CHOICE
Code produit. 16308157 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 10 ml
100 à 1200 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
20 à 300 μl
5 à 100 μl
500 à 5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16308157
Marque: Gilson™ F81046
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pipette monocanal Gilson™ PIPETMAN™ M est une pipette électronique Bluetooth™ qui offre précision et fiabilité dans les modes de pipetage standard et répétitif.
  • Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
  • Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
  • En association avec TrackMan™ Connected et à son application PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d'erreur humaine en transférant des commandes et des paramètres vérifiables de pipetage dans la pipette
  • Meilleures performances
  • L'interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d'applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
  • Créez et transférez jusqu'à 10 protocoles personnalisés à partir du logiciel PIPETMAN™ M Connected dans votre pipette
  • La connexion Bluetooth™ permet la communication avec TrackMan™ Connected et vous aide à vous guider dans votre protocole pour vous indiquer où, quand et combien de pipettes avec des interactions en temps réel
  • Polyvalent et confortable à utiliser
  • Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
  • La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Universel
Autoclavable Autoclavable
Couleur Violet
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman M
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 500 à 5000 μl
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipette, TRACKMAN™ Compatible
Quantité 1
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 12,75 in
Longueur (métrique) 32.4 cm
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.4 cm
Alimentation électrique 3,7 V et 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Qualité certifiée