Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Supercarburant sans plomb indice d’octane à 92 | 8006-61-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Premium Unleaded Gasoline |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 86290-81-5, 75-09-2 |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Quantité | 1 ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire