Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette simple
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. L’un des côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE présente une tête cruciforme.
7.85€ - 33.85€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16255721
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
17.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10690443
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
8.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16215731
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
33.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10600453
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
15.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527822
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11547822
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11537822
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs généraux
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |