Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettes Ovation BioNatural à volume fixe
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
200 μl
300 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aspiration et distribution : Un piston à adhérence de forme à très faible force permet à l’utilisateur de contrôler manuellement la vitesse d’aspiration et de distribution avec un minimum de contact ou d’effort du pouce.
- Éjection de la pointe : Un bouton de libération d’énergie à faible force active l’éjecteur de pointes. Une pression délicate garantit que les forces nécessaires pour jeter une pointe sont bien en dessous des niveaux de seuil recommandés par les ergonomes
- Acquisition de pointes : L’utilisateur insère la buse dans une pointe et appuie légèrement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Aucune force ou blocage excessif n’est nécessaire pour garantir un bon joint
- Buse jetable à blocage de liquide : Les tâches de pipetage ne nécessitent pas toutes de pointe à filtre, mais chaque pipette doit être protégée de toute contamination quelle que soit la tâche. Ovation est livré avec une buse à filtre qui ne permet pas l’entrée de liquide dans le corps de l’appareil
Spécification
Spécification
| Description | Course unique |
| Couleur | Violet |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette Ovation BioNatural à volume fixe |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Précision | 0,5% |
| Quantité | 1 chaque |
| Garantie | Garantie limitée de 2 ans |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Largeur (impériale) | 7 po |
| Afficher plus |