Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple pour congélateurs verticaux, standard
Code produit. 12416980 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 139 x 170 mm
420 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 170 mm
560 x 139 x 385 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12416980
Marque: Tenak™ TE29100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateaux conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes.
  • Les plateaux simples sont un tiroir qui comprend un couvercle avec une poignée sur le devant et s’adaptent à n’importe quel congélateur
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 420 x 139 x 170 mm
Largeur (métrique) 139 mm