Description
- Les plateaux simples sont un tiroir qui comprend un couvercle avec une poignée sur le devant et s’adaptent à n’importe quel congélateur
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 278 x 225 mm |
| Largeur (métrique) | 278 mm |