Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
12,000 réactions (grandes ; 80X)
1500 réactions (petites, 40X)
1 000 réactions (M, 40X)
2 400 réactions (L ; 80X)
300 réactions (S, 40X)
5000 réactions (moyennes, 40X)
Conditionnement:
1 pièce
300 réactions
Description
Includes
Deux amorces de PCR non marquées :(amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 1 séquence Allele (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
- Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
- Easy-to-use, single-tube format
- Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
- Simple workflow enables quick results
- Notre grande sélection de dosages SNP vous permet de faire avancer vos études de validation et de screening pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations.
- Format simple d’utilisation à tube unique
- La solide conception des dosages garantit des résultats plus précis, plus reproductibles et fiables
- Flux de travail simple qui permet des résultats rapides
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Deux amorces pour PCR non marquées : (amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems : La sonde marquée MGB détecte la séquence d’allèle 1 (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems : La sonde marquée au MGB détecte la séquence d’allèle 2 (sondes à concentration finale de 200 nM). Conserver entre -15° et -25°C |
| Description | Dosages de génotypage de SNP TaqMan à tube unique |
| Quantité | 12,000 réactions (grandes ; 80X) |
| À utiliser avec (application) | Génotypage |
| Nbre de réactions | 2400 reactions |
| Type d’échantillon | Souris |