Learn More
Poulten Graf™ Seringue en deux parties à embout pour cathéter, à usage unique
Click to view available options
Volume (métrique):
50 à 60 ml
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Produite conformément aux normes ISO 7886, ISO 7864 et ISO 8537
- Sans PVC et non toxique
- Stérilisée à l’oxyde d’éthylène selon la norme DIN 13098 et expédiée dans des blisters
- Extrêmement étanche avec un corps lisse transparent
- Graduation sérigraphiée
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Graduation imprimée à l’écran |
| Type de produit | Seringue en 2 parties à embout pour cathéter |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 30 boîte |
| Volume (métrique) | 50 à 60 ml |
| Type de connexion | Cathéter |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |