Learn More
Poulten Graf™ Seringue en deux parties à embout Luer, à usage unique
Code produit. 10730353
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 12 ml
2 à 3 ml
20 à 24 ml
5 à 6 ml
50 à 60 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
Code produit. 10730353
Marque: Poulten Graf™ 7 41008
Edge
Utilisez ces seringues pour les applications de médecine vétérinaire. Les seringues en deux parties à embout Luer à usage unique Poulten Graf™ sont sans PVC et non toxiques. Elles sont emballées stériles et expédiées dans des blisters. Ces seringues à usage unique sont extrêmement étanches et possèdent un corps lisse transparent.
  • Production conforme à la norme DIN 13098
  • Disponible en plusieurs tailles, avec ou sans aiguille
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CE
Matériau Polypropylene
Description Graduation imprimée à l’écran
Type de produit Seringue en 2 parties à embout Luer
Jetable Oui
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 20 à 24 ml
Type de connexion Embout Luer
Graduated Oui