Learn More
RETSCH Billes de broyage en oxyde d’aluminium fritté
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Billes
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Corindon
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Corindon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur à billes planétaire PM 400 |
| Matériau | Oxyde d’aluminium fritté |