Learn More
Siponimod, MedChemExpress
Code produit. 16465118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16465118
Marque: Medchem Express HY12355
MedChemExpress Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Siponimod (BAF-312) is an orally active and selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulator. Siponimod is selective for S1P1 and S1P5 over S1P2, S1P3, and S1P4, with EC50s of 0.4, 0.98, >10000, >1000, and 750 nM, respectively. Siponimod can be used for multiple sclerosis (MS) research-.
Spécification
Nom chimique ou matériau Siponimod
CAS 1230487-00-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H35F3N2O3
Quantité 10 mg
Synonyme BAF-312
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.07 mM)
SMILES O=C(C1CN(CC2=CC=C(/C(C)=N/OCC3=CC=C(C4CCCCC4)C(C(F)(F)F)=C3)C=C2CC)C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 516.6
Poids de la formule 516.6
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.