Learn More
JRI Maxant™ Logiciel SIRIUS
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SIRIUS Multipost
SIRIUS Lite
Stockage SIRIUS
Conditionnement:
1 pièce
Description
Exploitation des données mémorisées sous forme numérique et graphique, Affiche en temps réel la courbe d'une voie de mesure, Affiche les valeurs de différents points de mesures sur un plan, Gestion des alarmes, autorise l'inhibition
• D'alarmes et les temporisations, Exportation des données possible sous Excell
• D'alarmes et les temporisations, Exportation des données possible sous Excell
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel |
| À utiliser avec (équipement) | SIRIUS Lite |