Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Click to view available options
Balance d’étiquetage:
1 mg
100 à 250 μg
5 mg
Conditionnement:
1 kit
Description
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
- Créez un anticorps modifié par azoture, spécifique au site, prêt à marquer, sans modification génétique longue et inefficace en vous procurant le kit de modification d’anticorps par azoture SiteClick.
- Le marquage SiteClick se fait avec des enzymes qui permettent de fixer spécifiquement une fraction d’azoture aux chaînes lourdes d’un anticorps (IgG), en veillant à ce que les domaines de liaison des antigènes restent inchangés afin de se lier à la cible antigénique.
- Cette sélectivité du site est obtenue en ciblant les domaines des glucides présents sur essentiellement tous les anticorps IgG, indépendamment de l’isotype et des espèces hôtes. Une fois modifiés par azoture, une variété d’alcynes et de marqueurs SiteClick sDIBO sont disponibles pour adhérer aux anticorps par le biais de la chimie Click, en fonction de l’échelle de votre choix. Cela vous permet de choisir un marqueur adapté à vos anticorps, en fonction de votre dosage.
- Contient tout ce qui est nécessaire pour modifier l’azido, quelle que soit l’espèce ou l’isotype de l’anticorps IgG
- Protocole étape par étape facile à suivre
- Une chimie de marquage hautement efficace, spécifique au site et reproductible entraîne un conjugué d’anticorps de qualité élevée
- Si vous disposez d’un anticorps considéré comme un “difficile à marquer” ou si votre anticorps a perdu de l’activité après le marquage à l’aide d’une méthode conventionnelle, veuillez contacter nos représentants du service personnalisé afin de déterminer si le service de marquage d’anticorps SiteClick serait adapté à votre anticorps.
- Nous proposons des services complets de marquage d’anticorps SiteClick avec en option de plusieurs molécules de détection, notamment la biotine, les colorants Alexa Fluor, les fluorophores Qdot, les R-PE, les chélates pour l’imagerie PET et bien d’autres.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de modification par azido pour anticorps |
| Quantité | for 5 mg of Ab |
| Contenu et stockage | Conservez entre 2°C et 8°C. Ne pas congeler. |
| Balance d’étiquetage | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | SiteClick |
| Réactivité chimique | Azide |
| Groupement de réactifs | Azide |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 555 |
| Couleur | Clear |
| Afficher plus |