Learn More
Abnova™ SIVA Recombinant Protein
Code produit. 16105352
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16105352
Marque: Abnova™ H00010572P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH34562
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 10572
Poids moléculaire 37.84
Nom SIVA (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFDPSGVASIACSSCVRPVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène CD27BP/SIVA/Siva-1/Siva-2
Nom usuel SIVA1
Symbole de gène(s) SIVA1
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution