Learn More
Hanna Instruments™ PH-mètre portable cutané
Code produit 11607280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
11607280 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11607280 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI99181
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre de nombreuses fonctionnalités qui améliorent les tests de pH pour les mesures de la peau et de la surface.Le pH-mètre portable cutané Hanna Instruments™ est un pH-mètre et thermomètre résistant et étanche qui utilise l’électrode de pH amplifiée HI1414D/50 avec corps en verre avec un capteur de température intégré.
Ce pH-mètre et thermomètre portable est spécialement conçu pour l’analyse de la peau.L’étalonnage automatique est effectué à un ou deux points avec deux jeux de tampons.Toutes les valeurs d’étalonnage et de mesure sont automatiquement compensées pour les variations de température.L’écran LCD à demi-niveau affiche à la fois les valeurs de pH et de température, ainsi que les indicateurs de stabilité de mesure, de pourcentage de batterie et d’instructions d’étalonnage.
Le HI99181 utilise l’électrode de pH amplifiée HI1414D/50 avec corps en verre.Cette électrode spécialisée est dotée d’un capteur de température intégré et d’une pointe de détection plate offrant un contact de surface optimal pour la mesure cutanée.La conception de jonction ouverte fournit des valeurs précises et stables.
  • Étanche :Conforme à la norme IP67, pour une immersion dans l’eau jusqu’à 1 m pendant 30 minutes
  • Étalonnage automatique :L’étalonnage à un ou deux points est automatique pour deux jeux de tampons sélectionnables
  • Compensation automatique de température :Capteur de température intégré
  • Écran LCD multi-niveaux et tutoriel à l’écran pour la configuration et l’étalonnage
  • Système de prévention des erreurs de batterie :L’instrument de mesure s’éteint automatiquement si le niveau d’alimentation est trop faible
  • Indicateur de durée de vie de la batterie :Le niveau de pourcentage de la batterie est affiché au démarrage
Spécification
Comprend sonde pH/température à pointe plate, sachets de solution tampon pH 4.01 / 7.01, solution de nettoyage et de désinfection de l’électrode, solution de nettoyage de l’électrode, piles, instructions, mallette de transport rigide
Précision (température) ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1,0 °C (extérieur), ±1 °F (jusqu'à 140 °F);
Précision (pH) ±0,02
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points 1 ou 2
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Plage de températures (impériale) 23,0°F à 221,0°F
Résolution (température) 0,1°C/°F
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 in)
Poids (métrique) 205 g
Poids (impériale) 7,2 oz.
Garantie 2 ans (sonde 6 mois)
Type de sonde Sonde de pH préamplifiée HI414D/50 avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m (3,3 pi)
Gamme d’humidité relative Max. 100 %
Compensation thermique Automatique de -5,0 à 105,0°C (23 à 221°F)
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 3 x 1,5 V AAA
Autonomie de la batterie 1200 h (arrêt automatique après 8 min.)