Learn More
HALYARD™ Brise du ciel™ Gants d'examen en nitrile sans poudre
Code produit 30274649 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274649 Moyen 200 pièces
30274650 XS 200 pièces
30274646 Standard 200 pièces
30274647 Grande 200 pièces
30274648 XL 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274649 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur 47375
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Brise du ciel™ Les gants d'examen en nitrile sans poudre sont une option polyvalente pour diverses tâches et constituent une excellente alternative aux gants d'examen en latex ou en vinyle, offrant à la fois confort et une protection barrière fiable, y compris contre les médicaments de chimiothérapie.
  • HALYARD™ Brise du ciel™ Les gants d'examen en nitrile sans poudre sont conçus pour être confortables, économiques et protecteurs :
  • Choix de gants adapté à une large gamme de tâches
  • Dispositif médical certifié, classe I
  • Testé avec divers médicaments de chimiothérapie et plusieurs produits chimiques couramment utilisés
  • Certifié comme EPI de catégorie III type B (KPT)
  • Approuvé pour le contact alimentaire
  • des formules douces pour la peau et ISO Les gants conformes à la norme 10993-10 offrent un excellent confort
  • Conception anatomique fine pour une sensibilité tactile accrue
  • Protection contre les virus
  • Sa formule sans poudre et sans latex de caoutchouc naturel réduit les risques d'irritation cutanée et d'allergies de type I.
  • Extrémité des doigts texturée pour une meilleure préhension
  • Non stérile
  • SMARTPULL™ Le distributeur facilite la distribution des gants et réduit le gaspillage de gants de 38,2 %.
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Finger Thickness (Metric) ≥0,05 milímetros
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Palm Thickness (Metric) ≥0,05 milímetros
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) ≥ 0,05 mm
Épaisseur (métrique) ≥0,05 milímetros
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Quantité 200
Longueur (métrique) 240mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.