Learn More
Globus Skytec Sac à dos Sentinel PAPR
Code produit 31945059 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945059 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945059 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00042BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.38€
    100.53€ / 1 pièces
    Économisez 40.85€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Pour une utilisation avec Skytec le système Sentinel PAPR.
  • Le sac à dos léger et ergonomique répartit uniformément le poids sur les épaules et le dos, réduisant la fatigue de l’utilisateur lors d’un port prolongé
  • Sa conception compacte permet une plus grande liberté de mouvement, ce qui en fait une place idéale pour les applications où la flexibilité et le confort sont essentiels
  • Conception ergonomique pour un confort toute la journée
  • Répartition du poids uniforme pour réduire l’ajustement de la contrainte
  • Durable et pratique pour des environnements exigeants
  • Polyester et EVA construction
  • Un bon ajustement
Spécification
Type de produit Ceinture de sac respiratoire
Type de bouchon Boucle
Couleur Noir
Matériau Nylon
Modèle Skytec Sentinel PAPR
À utiliser avec (application) Démolition, lutte contre les maladies et infections, polyvalent, construction et maintenance de vases, menuiserie et fabrication
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Certifications/Conformité EN 12941 : TH3
Dimensions (L x l x H) 490 x 400 x 50 mm
Longueur (métrique) 490 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 50 mm