Description
- Fabriquée à partir de matériaux lisses et non absorbants, la ceinture permet un essuyage facile et une désinfection complète sans compromettre la durabilité ou le confort
- Offrant un ajustement stable et sécurisé autour de la taille, il garantit que l’unité de respirateur purificateur d’air (PAPR) Sentinel reste bien positionnée pendant l’utilisation
- Conception montée à la taille pour un ajustement sûr et stable
- Adapté aux environnements nécessitant une désinfection fréquente
- Pièce de rechange
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Uréthane PVC |
| Type de produit | Bande |
| Dimensions | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | Skytec Sentinel PAPR |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | Skytec Sentinel PAPR |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 160 x 50 x 60 mm |
| Afficher plus |