Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Full Hood
Code produit 31945063 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31945063 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945063 Fournisseur Globus Code fournisseur SKR00006FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.99€
    71.80€ / 1 pièces
    Économisez 29.19€
    28% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fourniture d’une protection respiratoire légère avec couverture de la tête, du visage et des épaules. Nécessite un Skytec ensemble de conduits d’air sentinelles (SKR00020BZ).
  • Le Sentinel PAPR Full Hood offre une protection respiratoire et faciale lorsqu’il est utilisé avec des systèmes de respirateur purificateur d’air motorisé (PAPR) compatibles.
  • Conçu pour le confort et une couverture totale, il protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière, les sprays de peinture et les contaminants en suspension dans l’air, couramment rencontrés dans les environnements industriels et de maintenance.
  • Nécessite un Skytec ensemble de conduit d’air Sentinel (SKR00020BZ)
  • Protège les yeux et le visage des éclaboussures liquides et des particules à faible énergie
  • Champ de vision large pour une visibilité optimale
Spécification
Certifications/Conformité EN 12941 : TH3
Certifications / conformité (Europe) EN 12941 : TH3
Certifications (EN) EN 12941 : TH3
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de filtre TH3
Matériau Nylon, polyuréthane
Type de produit Capuche à jupe ample
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non
Type de masque Visor
À utiliser avec (équipement) Skytec Sentinel PAPR
Sans latex Oui
Modèle Skytec Sentinel PAPR
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 350 x 210 x 50 mm
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 50 mm